Stampa…
Methyl-3-chlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-chlorobenzoate
OR8843-100G OR8843-25G OR8843-500G
APOSOR8843-100GEA 112 EUR
APOSOR8843-100G APOSOR8843-25G APOSOR8843-500G
Methyl-3-chlorobenzoate
Methyl-3-chlorobenzoate
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,6 g/mol
Punto di ebollizione: 99…101 °C/12mmHg
Punto di fusione: 20…22 °C
Densità: 1,227 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000592
CAS Number: 2905-65-9
EINECS: 220-814-1