Stampa…
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8834-25G OR8834-5G OR8834-100G
APOSOR8834-25GEA 66.7 EUR
APOSOR8834-25G APOSOR8834-5G APOSOR8834-100G
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Formula: C₇H₉NO₃S
Punto di fusione: 295…299 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006452
CAS Number: 53054-76-5
EINECS: 258-331-3
UN: 2585
ADR: 8,III