Stampa…
3,4-Dichloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8832-5G OR8832-10G
APOSOR8832-5GEA 14.7 EUR
APOSOR8832-5G APOSOR8832-10G
3,4-Dichloropyridine
3,4-Dichloropyridine
Formula: C₅H₃Cl₂N
Punto di fusione: 22…23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861989
CAS Number: 55934-00-4