Stampa…
4-Clorofenolo 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Chlorophenol
OR8830-100G OR8830-500G
APOSOR8830-100GEA 87.3 EUR
APOSOR8830-100G APOSOR8830-500G
4-Clorofenolo 99%
4-Clorofenolo
Formula: C₆H₅ClO
Peso molecolare: 128,56 g/mol
Punto di ebollizione: 217…220 °C
Punto di fusione: 39…45 °C
Densità: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002318
CAS Number: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III