Stampa…
2-Cloro-6-metilpiridina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-2-picoline
OR8825-100G OR8825-25G OR8825-5G
APOSOR8825-100GEA 84.4 EUR
APOSOR8825-100G APOSOR8825-25G APOSOR8825-5G
2-Cloro-6-metilpiridina
2-Cloro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
Peso molecolare: 127,57 g/mol
Punto di ebollizione: 64…68 °C/10mmHg
Densità: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006245
CAS Number: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6