Stampa…
(±)-Methyl-2-bromobutyrate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8824-1KG OR8824-25G OR8824-500G
APOSOR8824-1KGEA 259 EUR
APOSOR8824-1KG APOSOR8824-25G APOSOR8824-500G
(±)-Methyl-2-bromobutyrate
(±)-Methyl-2-bromobutyrate
Formula: C₅H₉BrO₂
Punto di ebollizione: 137…138 °C
Densità: 1,573 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009666
CAS Number: 3196-15-4
EINECS: 221-699-0
UN: 3265
ADR: 8,III