Stampa…
2-Mercaptoimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Imidazole-2-thiol, 2-Mercapto-1H-imidazole
OR8823-1G OR8823-5G OR8823-10G
APOSOR8823-1GEA 26.3 EUR
APOSOR8823-1G APOSOR8823-5G APOSOR8823-10G
2-Mercaptoimidazole 97%
2-Mercaptoimidazole
Formula: C₃H₄N₂S
Peso molecolare: 100,14 g/mol
Punto di fusione: 228…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005188
CAS Number: 872-35-5
EINECS: 212-823-4