Stampa…
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methylpyrazole
OR8822-1G OR8822-25G OR8822-5G
APOSOR8822-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8822-1G APOSOR8822-25G APOSOR8822-5G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₇N₃
Peso molecolare: 97,12 g/mol
Punto di ebollizione: 95…96 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 73…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068156
CAS Number: 1192-21-8