Stampa…
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
OR8817-100G OR8817-500G
APOSOR8817-100GEA 72.7 EUR
APOSOR8817-100G APOSOR8817-500G
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Punto di ebollizione: 191…193 °C/27mmHg
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004005
CAS Number: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III