3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Punto di fusione: 75…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016684 CAS Number: 5396-18-9 |