Stampa…
2',6'-Dimethoxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone
OR8811-25G OR8811-5G
APOSOR8811-25GEA 201 EUR
APOSOR8811-25G APOSOR8811-5G
2',6'-Dimethoxyacetophenone
2',6'-Dimethoxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008729
CAS Number: 2040-04-2