Stampa…
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Diiodo4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
OR8809-25G OR8809-5G
APOSOR8809-25GEA 63.8 EUR
APOSOR8809-25G APOSOR8809-5G
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄I₂O₂
Peso molecolare: 373.92 g/mol
Punto di fusione: 202…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014670
CAS Number: 1948-40-9