Stampa…
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
OR8804-1G OR8804-5G OR8804-25G
APOSOR8804-1GEA 43.7 EUR
APOSOR8804-1G APOSOR8804-5G APOSOR8804-25G
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formula: C₈H₇ClO₂
Punto di fusione: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 68301-59-7