4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
Formula:
C₈H₇ClO₂ Peso molecolare: 170.6 Punto di ebollizione: 247 °C Punto di fusione: 27…30 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00238557 CAS Number: 6921-66-0 |