Stampa…
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Carbethoxy-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
OR8802-100G OR8802-250G OR8802-500G
APOSOR8802-100GEA 39.4 EUR
APOSOR8802-100G APOSOR8802-250G APOSOR8802-500G
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₃
Peso molecolare: 173,21 g/mol
Densità: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086880
CAS Number: 65214-82-6