Stampa…
D(+)-α-Acetobromoglucose
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide, Bromo-2,3,4,6-Tetra-o-Acetyl-α-D-Glucopyranose, Acetobromo glucose, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, α-Acetobromoglucose, Acetobromo-α-D-glucose
OR8800T-25G OR8800T-5G
APOSOR8800T-25GEA 156 EUR
APOSOR8800T-25G APOSOR8800T-5G
D(+)-α-Acetobromoglucose
D(+)-α-Acetobromoglucose
Formula: C₁₄H₁₉BrO₉
Peso molecolare: 411,2 g/mol
Punto di fusione: 89…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063254
CAS Number: 572-09-8
EINECS: 209-339-0