Stampa…
Bromopyruvic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8799-10G OR8799-50G
APOSOR8799-10GEA 143 EUR
APOSOR8799-10G APOSOR8799-50G
Bromopyruvic acid
Bromopyruvic acid
Formula: BrH₂CC(O)COOH
Punto di fusione: 75…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002587
CAS Number: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
UN: 3261
ADR: 8,II