Stampa…
Methyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-Piperidinecarboxylate, Methyl isonipecotate, Methyl piperidine-4-carboxylate
OR8795-100G OR8795-500G
APOSOR8795-100GEA 133 EUR
APOSOR8795-100G APOSOR8795-500G
Methyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143,18 g/mol
Punto di ebollizione: 85…90 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190578
CAS Number: 2971-79-1