Stampa…
1,2-Diclorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8794-100G OR8794-500G
APOSOR8794-100GEA 21.9 EUR
APOSOR8794-100G APOSOR8794-500G
1,2-Diclorobenzene
1,2-Diclorobenzene
Formula: C₆H₄Cl₂
Punto di ebollizione: 178…180 °C
Punto di fusione: –18…–17 °C
Densità: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000535
CAS Number: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III