Stampa…
2-Nitrobenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8788-100G OR8788-25G OR8788-5G
APOSOR8788-100GEA 109 EUR
APOSOR8788-100G APOSOR8788-25G APOSOR8788-5G
2-Nitrobenzenesulphonamide 98%
2-Nitrobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₆N₂O₄S
Peso molecolare: 202,19 g/mol
Punto di fusione: 188…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009807
CAS Number: 5455-59-4