Stampa…
β-Chloropropiophenone 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloropropiophenone
OR8787-100G OR8787-1KG OR8787-250G OR8787-500G
APOSOR8787-100GEA 26.1 EUR
APOSOR8787-100G APOSOR8787-1KG APOSOR8787-250G APOSOR8787-500G
β-Chloropropiophenone 90%
β-Chloropropiophenone
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
Punto di ebollizione: 113…115 °C/4mmHg
Punto di fusione: 46…50 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000990
CAS Number: 936-59-4
EINECS: 213-317-6