3'-Chloropropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR8786-100G
OR8786-25G
OR8786-500G
APOSOR8786-100GEA
39.4
EUR
APOSOR8786-100G
APOSOR8786-25G
APOSOR8786-500G
3'-Chloropropiophenone
3'-Chloropropiophenone
Formula:
C₉H₉ClO Punto di ebollizione: 123…124 °C/13mmHg Punto di fusione: 45…47 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009925 CAS Number: 34841-35-5 EINECS: 252-242-3 |