ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, Bromomethyl m-methoxyphenyl ketone, 3-Methoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-methoxyacetophenone
OR8784-25G
OR8784-5G
APOSOR8784-25GEA
190
EUR
APOSOR8784-25G
APOSOR8784-5G
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₉BrO₂ Peso molecolare: 229,07 g/mol Punto di fusione: 60…62 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000199 CAS Number: 5000-65-7 EINECS: 225-666-1 UN: 3261 ADR: 8,II |