Sodium butyrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR8783-100G
OR8783-1KG
OR8783-500G
APOSOR8783-100GEA
21.9
EUR
APOSOR8783-100G
APOSOR8783-1KG
APOSOR8783-500G
Sodium butyrate
Sodium butyrate
Formula:
C₄H₇NaO₂ Punto di fusione: 250…253 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002816 CAS Number: 156-54-7 EINECS: 205-857-6 |