Fenantrene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR8782-100G
OR8782-500G
APOSOR8782-100GEA
102
EUR
APOSOR8782-100G
APOSOR8782-500G
Fenantrene 97%
Fenantrene
Formula:
C₁₄H₁₀ Peso molecolare: 178,23 g/mol Punto di ebollizione: 336…340 °C Punto di fusione: 95…101 °C Densità: 1,063 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001168 CAS Number: 85-01-8 EINECS: 201-581-5 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...