Stampa…
5-(4-Methylphenyl)isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8779-1G OR8779-500MG
APOSOR8779-1GEA 147 EUR
APOSOR8779-1G APOSOR8779-500MG
5-(4-Methylphenyl)isoxazole
5-(4-Methylphenyl)isoxazole
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00030520
CAS Number: 7064-35-9