Stampa…
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8778-1G OR8778-5G
APOSOR8778-1GEA 319 EUR
APOSOR8778-1G APOSOR8778-5G
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₃S
Punto di fusione: 193…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00203285
CAS Number: 82437-74-9