Stampa…
Tetracloro-p-benzochinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8777-100G OR8777-25G OR8777-500G
APOSOR8777-100GEA 31.9 EUR
APOSOR8777-100G APOSOR8777-25G APOSOR8777-500G
Tetracloro-p-benzochinone 98%
Tetracloro-p-benzochinone
Formula: C₆Cl₄O₂
Punto di fusione: 287…290 °C
Densità: 1,97 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001594
CAS Number: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III