Acido 2-formil-fenil-boronico 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
OR8773-100G
OR8773-25G
OR8773-5G
APOSOR8773-100GEA
143
EUR
APOSOR8773-100G
APOSOR8773-25G
APOSOR8773-5G
Acido 2-formil-fenil-boronico 97%
Acido 2-formil-fenil-boronico
Formula:
C₇H₇BO₃ Peso molecolare: 149,94 g/mol Punto di fusione: 115…120 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00151822 CAS Number: 40138-16-7 |