Stampa…
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
OR8769-100G OR8769-25G OR8769-5G
APOSOR8769-100GEA 263 EUR
APOSOR8769-100G APOSOR8769-25G APOSOR8769-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Peso molecolare: 163,99 g/mol
Punto di fusione: 143…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006108
CAS Number: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7