Stampa…
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8768-100G OR8768-25G
APOSOR8768-100GEA 216 EUR
APOSOR8768-100G APOSOR8768-25G
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 163,01 g/mol
Punto di ebollizione: 219 °C
Punto di fusione: 44…47 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006064
CAS Number: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 3263
ADR: 8,II