Stampa…
2,4,5-Trichloropyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8766-25G OR8766-100G OR8766-500G
APOSOR8766-25GEA 29.2 EUR
APOSOR8766-25G APOSOR8766-100G APOSOR8766-500G
2,4,5-Trichloropyrimidine 98%
2,4,5-Trichloropyrimidine
Formula: C₄HCl₃N₂
Peso molecolare: 183,42 g/mol
Punto di ebollizione: 84 °C/1mmHg
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788200
CAS Number: 5750-76-5