4-Methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₇NO Punto di ebollizione: 191 °C Punto di fusione: 4 °C Densità: 1,075 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 74 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00674049 CAS Number: 620-08-6 EINECS: 210-624-7 |