4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇ClN₂O₂ Punto di fusione: 70…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08543468 CAS Number: 15513-48-1 |