4-Acetyl-2-chloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one, 1-(2-chloropyridine-4-yl)ethanone
OR8761-1G
OR8761-5G
OR8761-10G
APOSOR8761-1GEA
20.5
EUR
APOSOR8761-1G
APOSOR8761-5G
APOSOR8761-10G
4-Acetyl-2-chloropyridine
4-Acetyl-2-chloropyridine
Formula:
C₇H₆ClNO Peso molecolare: 155,58 g/mol Punto di ebollizione: 96 °C/1,99mmHg Punto di fusione: 35…40 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07699406 CAS Number: 23794-15-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...