Stampa…
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8754-1G OR8754-5G OR8754-250MG
APOSOR8754-1GEA 65.4 EUR
APOSOR8754-1G APOSOR8754-5G APOSOR8754-250MG
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 98%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Punto di ebollizione: 112…114 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320891
CAS Number: 55745-89-6