4-(4-Bromophenyl)piperidin-4-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8753-1G
OR8753-5G
APOSOR8753-1GEA
82.9
EUR
APOSOR8753-1G
APOSOR8753-5G
4-(4-Bromophenyl)piperidin-4-ol 97%
4-(4-Bromophenyl)piperidin-4-ol
Formula:
C₁₁H₁₄BrNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067034 CAS Number: 57988-58-6 |