Stampa…
α-Bromo-4-iodotoulene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8750-100G OR8750-25G OR8750-5G
APOSOR8750-100GEA 0 EUR
APOSOR8750-100G APOSOR8750-25G APOSOR8750-5G
α-Bromo-4-iodotoulene 97%
α-Bromo-4-iodotoulene
Formula: C₇H₆BrI
Punto di ebollizione: 140 °C/15mmHg
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00209656
CAS Number: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8,II