Stampa…
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
OR8748-1G OR8748-25G OR8748-5G
APOSOR8748-1GEA 43.7 EUR
APOSOR8748-1G APOSOR8748-25G APOSOR8748-5G
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Punto di fusione: 65…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02094163
CAS Number: 2436-17-1