(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Punto di fusione: 86…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064496 CAS Number: 90719-32-7 |