Stampa…
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-4-Phenyloxazolidin-2-one
OR8746-100G OR8746-25G OR8746-500G
APOSOR8746-100GEA 69.8 EUR
APOSOR8746-100G APOSOR8746-25G APOSOR8746-500G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,18 g/mol
Punto di fusione: 129…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192393
CAS Number: 90319-52-1