Stampa…
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8745-100G OR8745-25G OR8745-500G
APOSOR8745-100GEA 30.1 EUR
APOSOR8745-100G APOSOR8745-25G APOSOR8745-500G
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 98%
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di fusione: 129…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043396
CAS Number: 99395-88-7