Stampa…
D-Phenylalaninol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: D-Penylalaninol, D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
OR8744-100G OR8744-25G
APOSOR8744-100GEA 263 EUR
APOSOR8744-100G APOSOR8744-25G
D-Phenylalaninol
D-Phenylalaninol
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,2 g/mol
Punto di fusione: 89…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064298
CAS Number: 5267-64-1
UN: 3259
ADR: 8,III