(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₁NO Punto di fusione: 75…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064404 CAS Number: 20989-17-7 |