Stampa…
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
OR8742-100G OR8742-25G OR8742-5G
APOSOR8742-100GEA 151 EUR
APOSOR8742-100G APOSOR8742-25G APOSOR8742-5G
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 95%
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
Formula: C₈H₁₁NO
Punto di fusione: 75…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008062
CAS Number: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5