Stampa…
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-4-Isopropyloxazolidin-2-one, (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
OR8729-25G OR8729-5G
APOSOR8729-25GEA 372 EUR
APOSOR8729-25G APOSOR8729-5G
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075172
CAS Number: 95530-58-8