Stampa…
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
OR8728-1G OR8728-25G OR8728-5G
APOSOR8728-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8728-1G APOSOR8728-25G APOSOR8728-5G
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010847
CAS Number: 17016-83-0
EINECS: 469-920-1