(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Punto di fusione: 86…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010846 CAS Number: 102029-44-7 |