(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR8726-1KG
OR8726-250G
OR8726-5KG
APOSOR8726-1KGEA
65.4
EUR
APOSOR8726-1KG
APOSOR8726-250G
APOSOR8726-5KG
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Optical resolving agent
Formula:
C₁₈H₁₄O₈·1H₂O Punto di fusione: 88…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149119 CAS Number: 62708-56-9 EINECS: 613-072-9 |