Stampa…
(-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8725-25G OR8725-5G
APOSOR8725-25GEA 223 EUR
APOSOR8725-25G APOSOR8725-5G
(-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane 96%
(-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formula: C₃₁H₃₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064467
CAS Number: 93379-48-7